Key Documents
746495
Calcium chloride
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥97%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
agency
suitable for SM 5210
ciśnienie pary
0.01 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
Redi-Dri™
Próba
≥97%
Postać
powder
jakość
free-flowing
mp
772 °C (lit.)
ślady kationów
magnesium and alkali salts (as sulfates): ≤3.0%
ciąg SMILES
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Increased efficiency – Eliminates time and effort of loosening hardened powders
- Safety – Eliminates tools of force used to break up clumps
- Ecology – Reduces waste as it does not stick to the packaging
- Economy – Faster preparation and solvation increase productivity and reduce costs
- Assured Quality – Excellent, expert-tested quality with no anti-caking agents
- Flexible volumes – Available from research amounts to scale-up quantities
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.