Kluczowe dokumenty
746479
Lithium bromide
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 hPa ( 748 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Próba
≥99%
Formularz
powder
jakość
free-flowing
pH
7 (20 °C, 10 g/L)
mp
550 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Solvent-free condensation of arylene diamines and esters to synthesize 2-substituted benzimidazoles and imidazopyridines.
- Three-component condensation of aldehydes, β-ketoesters, and urea to synthesize dihydropyrimidinones via Biginelli reaction.
- Solvent-free Ehrlich-Sachs reaction.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.