Merck
717533
Sigma-Aldrich
Chloro(1,5-cyclooctadiene)methylpalladium(II)
97%
Synonim(y):
(COD)PdMeCl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15ClPd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
124-129 °C
ciąg SMILES
C[Pd]Cl.C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.CH3.ClH.Pd/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;/h1-2,7-8H,3-6H2;1H3;1H;/q;;;+1/p-1/b2-1-,8-7-;;;
Klucz InChI
PPNGAOYQLFBHIK-PHFPKPIQSA-M
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Addition polymerization reactions
  • Double carbonylation
  • Cyclization
  • Cyclometalation
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
206.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
97 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)