Merck
676861
Sigma-Aldrich
Cyclohexane
ACS reagent, ≥99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.16
Beilstein:
1900225
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
80.7 °C (lit.)
klasa czystości
ACS reagent
agency
suitable for EPA 1613
gęstość pary
2.9 (vs air)
ciśnienie pary
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
500 °F
granice wybuchowości
9 %
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
H2SO4, passes test
≤0.02% Water
pozostałość po odparowaniu
≤0.002%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
gęstość
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
Klucz InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cykloheksan, cykloalkan, jest łatwopalną cieczą o zapachu benzyny. Może być syntetyzowany przez uwodornienie benzenu w obecności katalizatorów niklowych lub platynowych. Cykloheksan jest prekursorem do syntezy poliamidów. Pierścień cykloheksanu tworzy jednostkę strukturalną wielu naturalnie występujących produktów. Zmiany konformacyjne cykloheksanu zostały zbadane w zakresie temperatur 100-1200°C. Opisano konwersję cykloheksanu do cykloheksanolu i cykloheksanonu poprzez utlenianie w obecności nanoklastrów Cu zakotwiczonych na nanokrystalicznym Cr2O3.
Zastosowanie
Cykloheksan został użyty do przygotowania roztworu jodu do analizy wpływu relaksacji wibracyjnej cząsteczek I2 na strukturę za pomocą pikosekundowej cieczografii rentgenowskiej.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
1-Propanol analytical standard
Supelco
96566
1-Propanol
Room temperature selective oxidation of cyclohexane over Cu-nanoclusters supported on nanocrystalline Cr2O3.
Sarkar B, et al.
Green Chemistry, 14(9), 2600-2606 (2012)
Conformational transitions in cyclohexane and benzol.
Melker AI, et al.
SPIE Proc., 5127 (2003)
Jae Hyuk Lee et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(8), 3255-3261 (2013-02-05)
Molecules are often born with high energy and large-amplitude vibrations. In solution, a newly formed molecule cools down by transferring energy to the surrounding solvent molecules. The progression of the molecular and solute-solvent cage structure during this fundamental process has
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 296-296 (1994)
Amanda L Pitts et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(24), 8614-8625 (2014-05-16)
Carbon-hydrogen bond activation reactions of four cycloalkanes (C5H10, C6H12, C7H14, and C8H16) by the Cp'Rh(CO) fragments (Cp' = η(5)-C5H5 (Cp) or η(5)-C5Me5 (Cp*)) were modeled theoretically by combining density functional and coupled cluster theories, and their reaction rates were measured