Key Documents
650455
Cyclohexane
suitable for HPLC, ≥99.9%
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.9 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.9%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
500 °F
granice wybuchowości
9 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
<0.01% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0001%
pozostałości halogenowane
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
tw
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
gęstość
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 200 nm Amax: 1.00
λ: 225 nm Amax: 0.17
λ: 250 nm Amax: 0.02
λ: 300-400 nm Amax: 0.005
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
Klucz InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal