Kluczowe dokumenty
5.89572
Sigma-Aldrich
Cyclohexane
99.5%, anhydrous
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.16
Beilstein:
1900225
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
NACRES:
NA.22
bp:
80.7 °C (lit.)
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
2.9 (vs air)
ciśnienie pary
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.5%
temp. samozapłonu
500 °F
granice wybuchowości
9 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
gęstość
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
Klucz InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)