Merck
675989
Sigma-Aldrich
Cyclopentyl methyl ether
greener alternative
contains 50 ppm BHT as inhibitor, ReagentPlus®, ≥99.90%
Synonim(y):
CPME
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
106 °C/760 mmHg
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.90%
Formularz
liquid
zawiera
50 ppm BHT as inhibitor
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(for general lab use)
zanieczyszczenia
≤50 ppm H2O2
bp
106 °C/760 mmHg
mp
-140 °C
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
COC1CCCC1
InChI
1S/C6H12O/c1-7-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Eter metylowy cyklopentylu (CPME) jest bardziej ekologicznym rozpuszczalnikiem alternatywnym dla wielu aprotycznych rozpuszczalników eterowych, takich jak tetrahydrofuran (THF), 2-metylotetrahydrofuran (2-MeTHF), dioksan (rakotwórczy), eter tert-butylowo-metylowy (MTBE) i 1,2-dimetoksyetan (DME), a zatem został ulepszony dla "Bezpieczniejszych rozpuszczalników i środków pomocniczych".Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
CPME jest bardziej ekologicznym rozpuszczalnikiem alternatywnym i może być używany w szerokim zakresie zastosowań, takich jak:
Reakcje syntezy organicznej zawierające następujące odczynniki i warunki:
  1. Czynniki alkaliczne
  2. Reakcje z udziałem kwasów Lewisa
  3. Reakcje metaloorganiczne
  4. Redukcja i utlenianie
  5. Katalizatory metali przejściowych
  6. Azeotropowe usuwanie wody
Ekstrakcja związków
Synteza polimerów
Krystalizacja
Powłoki powierzchniowe
Cechy i korzyści
  • Zrównoważona i bezpieczniejsza alternatywa na bazie syntetycznej
  • Zmniejsza liczbę kroków wymaganych do produkcji
  • Zmniejsza ilość wody potrzebnej do mycia
  • Eliminuje potrzebę stosowania współrozpuszczalników do odzyskiwania produktu
    Ma wiele właściwości, które czynią go bezpieczniejszą i bardziej ekologiczną alternatywą:
  • Niski poziom tworzenia nadtlenków
  • Wysoka temperatura wrzenia
  • Czysta separacja faz organicznych i wodnych
  • Zmniejszona ilość energii potrzebnej do odzysku
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
<37.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
< 3 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Replacement of dichloromethane within chromatographic purification: a guide to alternative solvents
MacMillan, D.S.; et al.
Green Chemistry (2012)
Cyclopentyl Methyl Ether as a New and Alternative Process Solvent
Watanabe, K.; Yamagiwa, N.; Torisawa, Y.
Organic Process Research & Development, 11 (2007)
Rikako Takahiro et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 38(1), 58-65 (2015-03-07)
The aim of this study was to characterize the kinetics of metabolite formation of the phosphodiesterase type-5 (PDE5) inhibitors sildenafil and tadalafil by CYP3A4, CYP3A5, and CYP3A7 isoforms. The formations of N-desmethyl sildenafil and desmethylene tadalafil were examined using CYP3A
Powiązane treści
Dlaczego miałbyś wybierać między rozpuszczalnikami, które są ekologiczne, a tymi, które są niezawodne? Korzystaj z obu jednocześnie dzięki naszym bioodnawialnym i bardziej ekologicznym rozwiązaniom. Rozpuszczalnik Cyrene™ to nowa dipolarna aprotyczna alternatywa dla popularnych rozpuszczalników objętych ograniczeniami REACH, takich jak N-metylo-2-pirolidon (NMP) i dimetyloformamid (DMF).