Merck
673838
Sigma-Aldrich
Petroleum ether
ACS reagent
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
bp:
30-60 °C (lit.)
35-60 °C
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
25.8 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
475 °F
granice wybuchowości
8 %
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
acidity, passes test
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.363 (lit.)
bp
30-60 °C (lit.)
35-60 °C
gęstość
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mg+]c1ccc(cc1)C.[Br-]
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Eter naftowy to frakcja ropy naftowej zawierająca węglowodory alifatyczne. Służy jako rozpuszczalnik laboratoryjny ze względu na niską temperaturę wrzenia i niepolarne właściwości.
Zastosowanie
Eter naftowy może być stosowany jako rozpuszczalnik do ekstrakcji:
  • Rozpuszczalnych związków z próbek grzybów.
  • Karotenoidy z morskiego Thraustochytrium sp.ONC-T18.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-56.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-49 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Dauger et al.
Archives de pediatrie : organe officiel de la Societe francaise de pediatrie, 10(3), 221-223 (2003-06-28)
The Authors report a case of acute White-Spirit poisoning with pulmonary hypertension associated to respiratory distress syndrome. A 14-month-old infant drank an unknown quantity of White-Spirit while his parents were painting. After he spontaneously vomited, he presented a seizure at
S Edelfors et al.
Pharmacology & toxicology, 84(5), 197-200 (1999-06-11)
Female rats were exposed to white spirit (400 and 800 ppm for 6 hr/day) at day 7-20 during pregnancy. Thirty-five days after birth all female offspring were sacrificed, the brains removed, and the synaptosomal fractions prepared for in vitro studies.
Gunnar Damgård Nielsen et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 98(2), 115-123 (2006-02-01)
Numerous studies have suggested that long-term occupational exposure to white spirit may cause chronic toxic encephalopathy (WHO 1996). This review summarizes the chronic nervous system effects of white spirit in animal studies during a 30-year period. First, routine histopathology was
A Steensgaard et al.
Neurotoxicology, 17(3-4), 785-792 (1996-10-01)
Several epidemiological studies of workers occupationally exposed to white spirit show that neuropsychiatric disorders are a frequent cause of early disability pension in this population compared with non-exposed controls. In the rat, we have demonstrated that exposure to different kinds
A Löf et al.
Pharmacology & toxicology, 85(2), 92-97 (1999-09-17)
Petroleum products with low content of aromatics have been increasingly used during the past years. This study investigates tissue disposition of dearomatised white spirit. In addition, brain neurotransmitter concentrations were measured. Male rats were exposed by inhalation to 0, 400