stężenie
6.5-7.5 M (by NaOH, titration)
7 N in methanol
zanieczyszczenia
≤0.1% water (Karl Fischer)
gęstość
0.779 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N
InChI
1S/H3N/h1H3
Klucz InChI
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Hydrogen halide salts of primary amines from corresponding halides under microwave irradiation.
- N-alkylbis(3-aminopropyl)amines by Raney nickel catalyzed hydrogenation of N-alkylbis(cyanoethyl)amines.
- 2-quinoxalinecarboxamide by ammonolysis of 2-methoxycarbonylquinoxaline.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C - closed cup