Merck
407666
Sigma-Aldrich
Ammonia solution
0.4 M in dioxane
About This Item
Wzór liniowy:
NH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
17.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.55
ciśnienie pary
11.73 psi ( 55 °C)
4.16 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
0.4 M in dioxane
450-600 mmol/L (titration)
gęstość
1.023 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
N
InChI
1S/H3N/h1H3
Klucz InChI
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The product is a 0.4 M solution of ammonia in dioxane. Ammonia is a colorless gas with a characteristic strong odor. It is highly soluble in water, alcohol, chloroform and ether. It is extensively sold in the form of solution.1 Ammonia molecule is pyramidal in shape with nitrogen in the center and the three hydrogen atoms along the three vertices and the lone pair of electrons on the fourth vertex. Ammonia solution is commonly used as a base.
Zastosowanie
Ammonia solution (0.4 M in dioxane) may be used in the synthesis of 8-nitroquinolin-2-amine and silphenylene-containing polymers.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis and properties of polymers containing silphenylene moiety via catalytic cross-dehydrocoupling polymerization of 1,4-bis (dimethylsilyl) benzene.
Li Y and Kawakami Y.
Macromolecules, 32(26), 8768-8773 (1999)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 65-66 (1994)
Discovery of a new antileishmanial hit in 8-nitroquinoline series.
Paloque L, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 54, 75-86 (2012)
Patrick M Erwin et al.
The ISME journal, 8(3), 575-588 (2013-10-25)
Ascidians are ecologically important components of marine ecosystems yet the ascidian microbiota remains largely unexplored beyond a few model species. We used 16S rRNA gene tag pyrosequencing to provide a comprehensive characterization of microbial symbionts in the tunic of 42
Lars Nybo et al.
The Journal of physiology, 563(Pt 1), 285-290 (2004-12-22)
We evaluated whether peripheral ammonia production during prolonged exercise enhances the uptake and subsequent accumulation of ammonia within the brain. Two studies determined the cerebral uptake of ammonia (arterial and jugular venous blood sampling combined with Kety-Schmidt-determined cerebral blood flow;