Kluczowe dokumenty
392693
Ammonia solution
2.0 M in isopropanol
About This Item
Wzór liniowy:
NH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
17.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.55
Polecane produkty
ciśnienie pary
20.22 psi ( 55 °C)
6.34 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
2.0 M in isopropanol
2.0-2.2 M (by NaOH, titration)
bp
50 °C
gęstość
0.773 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
N
InChI
1S/H3N/h1H3
Klucz InChI
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Roztwór amoniaku (amoniak w izopropanolu) jest bezbarwnym gazem o charakterystycznym silnym zapachu. Jest dobrze rozpuszczalny w wodzie, alkoholu, eterze chloroformowym, etanolu i metanolu. Roztwór amoniaku jest powszechnie stosowany jako baza.
Zastosowanie
Roztwór amoniaku jest używany do syntezy cząstek krzemionki.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Ledgard J.
The Preparatory Manual of Explosives., 41-41 (2007)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 65-66 (1994)
Patrick M Erwin et al.
The ISME journal, 8(3), 575-588 (2013-10-25)
Ascidians are ecologically important components of marine ecosystems yet the ascidian microbiota remains largely unexplored beyond a few model species. We used 16S rRNA gene tag pyrosequencing to provide a comprehensive characterization of microbial symbionts in the tunic of 42
Lars Nybo et al.
The Journal of physiology, 563(Pt 1), 285-290 (2004-12-22)
We evaluated whether peripheral ammonia production during prolonged exercise enhances the uptake and subsequent accumulation of ammonia within the brain. Two studies determined the cerebral uptake of ammonia (arterial and jugular venous blood sampling combined with Kety-Schmidt-determined cerebral blood flow;
S M Gråsten et al.
The Journal of nutrition, 130(9), 2215-2221 (2000-08-26)
Cereal fiber may reduce the risk of colorectal cancer by diluting colonic contents due to increased fecal output, by accelerating intestinal transit, by increasing fecal frequency and by altering bacterial metabolism. The effects of whole-meal rye bread on some putative