Kluczowe dokumenty
496219
N,N-Diisopropylethylamine
99.5%, biotech. grade
Synonim(y):
N-Ethyldiisopropylamine, DIPEA, Ethyldiisopropylamine, ‘Hünig’s base’
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
biotech. grade
ciśnienie pary
31 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
99.5%
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
<0.050% water
kolor
APHA: <20
współczynnik refrakcji
n20/D 1.414 (lit.)
pH
12.3 (20 °C)
bp
127 °C (lit.)
mp
<−50 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 4.01 g/L at 20 °C
gęstość
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
Klucz InChI
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- In the palladium (0)-catalyzed alkoxy carbonylation of allyl phosphates and acetate.
- In the selective enolate formation along with boryl triflates.
- In the C–N coupling of aryl halides with nitroarenes in the presence of nickel catalyst.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?