Merck
741604
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropyl-13C6-ethylamine
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
DIPEA-(diisopropyl-13C6)-amine, Ethyl(diisopropyl-13C6)-amine, Hunig′s base-(diisopropyl-13C6), N-Ethyl(diisopropyl-13C6)-amine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C2H19N
Masa cząsteczkowa:
135.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Postać
liquid
tw
127 °C (lit.)
mp
<-50 °C (lit.)
gęstość
0.776 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
CCN([13CH]([13CH3])[13CH3])[13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,7+1,8+1
Klucz InChI
JGFZNNIVVJXRND-CLQMYPOBSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10.6 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)