Kluczowe dokumenty
49593
Celite® 110
filter aid, flux calcinated
Synonim(y):
Diatomaceous earth, flux-calcined
About This Item
Polecane produkty
jakość
flux calcinated
skład
Al2O3, 0.9%
CaO, 3.7%
Fe2O3, 0.4%
K2O, 0.2%
MgO, 0.3%
Na2O, 0.9%
SiO2, 93.5%
strata
≤0.1% loss on ignition, 900°C
mediana wielkości cząstek
≤45 μm
pH
~10.5 (25 °C, 10% in slurry)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)