Key Documents
360589
Tetrahydrofuran
≥99.0%, ACS reagent, contains 250 ppm BHT as inhibitor, suitable for HPLC
Synonim(y):
THF, Butylene oxide, Oxolane, Tetramethylene oxide
About This Item
Polecane produkty
product name
Tetrahydrofuran, contains 250 ppm BHT as inhibitor, ACS reagent, ≥99.0%
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.0%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
610 °F
zawiera
250 ppm BHT as inhibitor
granice wybuchowości
1.8-11.8 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.015% peroxide (as H2O2)
≤0.05% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.03%
kolor
APHA: ≤20
współczynnik refrakcji
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
tw
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Klucz InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Organic synthesis
b) Organometallic compounds
c) Reformatsky
d) Lithiation
e) Hydride reduction
f) Metal-catalyzed coupling (Heck, Stile, Suzuki)
g) Lewis acid mediated reactions
- Crystallization
- Polymerization. Ex. RAFT (Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer) polymerization of p-acetoxystyrene
- Coatings
- As an O-donor ligand to form coordination complexes
- As mobile phase solvent in high-performance liquid chromatography
Cechy i korzyści
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-6.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-21.2 °C - closed cup