Merck
34865
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofuran
≥99.9%, suitable for HPLC, inhibitor-free
Synonim(y):
THF, Butylene oxide, Oxolane, Tetramethylene oxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
Beilstein:
102391
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
65-67 °C (lit.)
Nazwa produktu
Tetrahydrofuran, inhibitor-free, suitable for HPLC, ≥99.9%
klasa czystości
HPLC grade
Poziom jakości
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.9%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
610 °F
granice wybuchowości
1.8-11.8 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.05% peroxides (as H2O2)
≤0.05% water (Karl Fischer)
pozostałość po odparowaniu
≤0.0005%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
gęstość
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorpcja
≤0.0044 at 315 nm
≤0.005 at 350 nm
≤0.005 at 400 nm
≤0.02 at 300 nm
≤0.046 at 275 nm
≤0.18 at 250 nm
≤0.26 at 245 nm
≤1.0 at 212 nm
absorpcja UV
λ: 245 nm Amax: ≤0.26
λ: 275 nm Amax: ≤0.046
λ: 315 μm Amax: ≤0.0044
przydatność
complies for IR spectroscopy
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Klucz InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tetrahydrofuran (THF) is widely employed as a solvent. It constitutes the key fragment of various natural products (polyether antibiotics). THF forms a double hydrate with hydrogen sulfide. Crystal structure of this double hydrate has been investigated by three-dimensional single-crystal studies. Butane-1,4-diol is formed as an intermediate during the synthesis of THF. Hot THF is useful for the dissolution of polyvinylidene chloride (PVDV).
Zastosowanie
Suitable for HPLC, spectrophotometry, environmental testing
Tetrahydrofuran may be used for the dissolution of poly-ε-caprolactone (PCL) and 1,3-diaminopentane, during the preparation of poly-ε-caprolactone (PCL)-hydroxyapatite (HA) scaffolds and acrylate-terminated poly(5-amino-1-pentanol-co-1,4-butanediol diacrylate) (C32)- 1,3-diaminopentane (117) polymer, respectively.
Opakowanie
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Inne uwagi
Important notice
  • The article number 34865-4X2.5L will be discontinued. Please order the single bottle 34865-2.5L which is physically identical with the same exact specifications.
  • The article number 34865-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 34865-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-6.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-21.2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Haiying Yu et al.
Biomaterials, 30(4), 508-517 (2008-11-01)
Natural bone growth greatly depends on the precedent vascular network that supplies oxygen and essential nutrients and removes metabolites. Likewise, it is crucial for tissue-engineered bone to establish a vascular network that temporally precedes new bone formation, and spatially originates
Todd J Harris et al.
Biomaterials, 31(5), 998-1006 (2009-10-24)
The use of biomaterials for gene delivery can potentially avoid many of the safety concerns with viral gene delivery. However, the efficacy of polymeric gene delivery methods is low, particularly in vivo. One significant concern is that the interior and
Polyhedral clathrate hydrates. X. Structure of the double hydrate of tetrahydrofuran and hydrogen sulfide.
Mak TCW, et al.
J. Chem. Phys., 42(8), 2732-2737 (1965)
Synthetic routes to tetrahydrofuran, tetrahydropyran, and spiroketal units of polyether antibiotics and a survey of spiroketals of other natural products.
Boivin TLB.
Tetrahedron, 43(15), 3309-3362 (1987)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 883-883 (1994)
Produkty
Mówi się, że substancje są ze sobą mieszalne, jeśli rozpuszczają się, tworząc jednolity roztwór. Dodaj do zakładek lub pobierz naszą tabelę mieszalności dla popularnych rozpuszczalników laboratoryjnych.