Tetrahydrofuran
Tetrahydrofuran (THF) to związek heterocykliczny (eter cykliczny), szeroko stosowany jako rozpuszczalnik w syntezie organicznej. THF jest bezbarwny, ma niską lepkość i wykazuje stosunkowo wysoką stałą dielektryczną, umożliwiając rozpuszczanie szerokiej gamy związków polarnych i niepolarnych. Jest szczególnie skuteczny w rozpuszczaniu związków polarnych, w tym soli nieorganicznych, kompleksów metali i niektórych polimerów.
THF jest również stosowany jako rozpuszczalnik w reakcjach Grignarda do syntezy związków metaloorganicznych. Dodatkowo służy jako medium reakcyjne w reakcjach polimeryzacji, w szczególności w polimeryzacji polimerów winylowych. W chromatografii THF jest wykorzystywany do przygotowywania roztworów stosowanych w spektroskopii i innych technikach analitycznych.
Tetrahydrofuran jest stosunkowo stabilny w normalnych warunkach. Jednak podczas długotrwałego przechowywania może tworzyć nadtlenki organiczne. Aby to złagodzić, THF może być stabilizowany przez dodanie butylowanego hydroksytoluenu (BHT). BHT eliminuje wolne rodniki wymagane do tworzenia nadtlenków.
Tetrahydrofuran bezwodny
Tetrahydrofuran bezwodny jest stosowany jako rozpuszczalnik w reakcjach Grignarda, aby zapewnić brak wody, która może reagować z odczynnikiem Grignarda i zakłócać reakcję. Jest on również stosowany jako rozpuszczalnik w zastosowaniach elektrochemicznych, takich jak badania baterii lub elektroosadzanie.
Tetrahydrofuran w wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
Tetrahydrofuran wykazuje wyższą wydajność elucji w porównaniu do innych powszechnie stosowanych rozpuszczalników HPLC, takich jak metanol lub acetonitryl. Cecha ta może być korzystna przy rozdzielaniu związków o podobnej polarności lub gdy wymagana jest silniejsza elucja.
Deuterowany tetrahydrofuran (Tetrahydrofuran-d8)
THF-d8 jest stosowany jako deuterowany rozpuszczalnik lub jako wzorzec odniesienia w spektroskopii NMR protonów (1H) i węgla-13 (13C).
Tetrahydrofuran w chromatografii gazowej
THF jest polarnym rozpuszczalnikiem aprotycznym o zdolności do rozpuszczania szerokiej gamy związków organicznych. Jest szczególnie skuteczny w rozpuszczaniu polarnych analitów, dzięki czemu nadaje się do analizy związków o umiarkowanej do wysokiej polarności w chromatografii gazowej (GC).
Omnisolv® Tetrahydrofuran
Omnisolv® tetrahydrofuran to tetrahydrofuran bez UV stosowany w różnych technikach analitycznych, w tym HPLC, chromatografii cieczowej-spektrometrii masowej i chromatografii gazowej.
Emprove ® Tetrahydrofuran
Tetrahydrofuran jest stosowany jako rozpuszczalnik w produkcji farmaceutycznej do przetwarzania aktywnych składników farmaceutycznych (API) i badania polimorfów.