Merck
31242
Sigma-Aldrich
Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.5%
Synonim(y):
Alum, Potassium alum, Potassium aluminum sulfate dodecahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
AlK(SO4)2 · 12H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
474.39
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.24
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
Poziom jakości
agency
reag. Ph. Eur.
Próba
≥99.5%
Formularz
powder or crystals
zanieczyszczenia
≤0.005% ammonium (NH4)
pH
3.0-3.5 (20 °C, 10%)
mp
92 °C (lit.)
gęstość
1.757 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
ślady kationów
As: ≤2 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
Klucz InChI
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Opis ogólny
Dodekahydrat siarczanu glinowo-potasowego jest nieorganiczną solą siarczanową glinu i potasu. Zbadano liniowe szybkości wzrostu powierzchni (100), (111) i (110) jego kryształów.
Zastosowanie
  • Ekstrakcja i charakterystyka ligniny z biomasy palmy olejowej za pomocą rozpuszczania cieczy jonowych i nietoksycznych procesów strącania dodekahydratu siarczanu glinowo-potasowego..: W niniejszym badaniu zbadano przyjazną dla środowiska metodę ekstrakcji ligniny z biomasy palmy olejowej przy użyciu cieczy jonowych, a następnie wytrącania ligniny przy użyciu nietoksycznego dodekahydratu siarczanu glinowo-potasowego. Proces ten wyróżnia się przyjaznością dla środowiska i wydajnością w odzyskiwaniu ligniny, podkreślając potencjalne zastosowanie w technologiach biorafinacji (Mohtar et al., 2015).
  • Redukcja stężenia alergenów roztoczy kurzu domowego w dywanach za pomocą dodekahydratu siarczanu glinowo-potasowego (ałunu)...: Badanie to bada skuteczność dodekahydratu siarczanu glinowo-potasowego (ałunu) w zmniejszaniu stężenia alergenów w dywanach domowych. Badanie pokazuje potencjał ałunu jako prostej i opłacalnej metody znacznego obniżenia poziomu alergenów, przyczyniając się w ten sposób do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach i zmniejszenia problemów zdrowotnych związanych z alergenami (Sevki et al., 2006).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Growth rates of aluminum potassium sulfate crystals in aqueous solutions.
Botsaris GD and Denk Jr EG.
Industrial & Engineering Chemistry Fundamentals, 9(2), 276-283 (1970)
Michael S Sinyakov et al.
Vaccine, 24(42-43), 6534-6541 (2006-07-18)
Bovine serum albumin (BSA) and the surface A-layer protein (AP) of an atypical strain of fish bacterial pathogen Aeromonas salmonicida were covalently linked with polymeric nano- and microparticles, and antigenicity of the resulted conjugates was compared in mice and goldfish.
Saya Moriyama et al.
The Journal of experimental medicine, 211(7), 1297-1305 (2014-06-11)
Follicular helper T (Tfh) cells access the B cell follicle to promote antibody responses and are particularly important for germinal center (GC) reactions. However, the molecular mechanisms of how Tfh cells are physically associated with GCs are incompletely understood. We
Gareth R Williams et al.
The Journal of experimental medicine, 211(6), 1019-1025 (2014-05-07)
There is currently no paradigm in immunology that enables an accurate prediction of how the immune system will respond to any given agent. Here we show that the immunological responses induced by members of a broad class of inorganic crystalline
Yan-Feng Li et al.
Nature communications, 5, 4273-4273 (2014-07-01)
Germline or B-cell-specific loss of Ptpn6 gene encoding the Shp1 protein tyrosine phosphatase leads to skewed B lymphopoiesis and systemic autoimmunity. Here, to study its role in B-cell terminal differentiation, we generated Ptpn6(f/f)Aicda(Cre/+) mice with Shp1 ablated only in activated