Kluczowe dokumenty
310360
Aluminum
ACS reagent, 99%, wire, wire diam. ~1.5 mm
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Al
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
26.98
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141702
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
wire
temp. samozapłonu
1400 °F
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: aluminum
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
przewód śr.
~1.5 mm
zanieczyszczenia
≤0.001% N compounds
≤0.05% insol. dil. HCl
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Cu: ≤0.02%
Fe: ≤0.1%
Mn: ≤0.002%
Si: ≤0.1%
Ti: ≤0.03%
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Nadający się do recyklingu luminescencyjny czujnik MOF do wykrywania na miejscu insektycydu dinotefuranu i entakaponu w różnych próbkach środowiskowych i biologicznych...: Niniejsze badanie podkreśla rozwój czujnika metalowo-organicznego (MOF), który może wykrywać ślady dinotefuranu i entakaponu, wykazując potencjalne zastosowania w monitorowaniu środowiska i diagnostyce opieki zdrowotnej (Mir NUD et al., 2024).
- Heterobimetaliczny dimetalocen litowo-aluminiowy ..: W artykule przedstawiono nowy związek bimetaliczny łączący lit i aluminium, oferujący wgląd w ich kooperatywne efekty w syntezie chemicznej i potencjalne zastosowania w materiałoznawstwie (Bischoff IA i in., 2024).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Thierry Deschamps et al.
Optics express, 21(7), 8382-8392 (2013-04-11)
Using a combination of experimental techniques such as optical absorption, Raman scattering, continuous wave and pulse Electron Spin Resonance (ESR), we characterize a set of γ-irradiated Yb(3+) doped silica glass preforms with different contents of phosphorous and aluminum. We demonstrate
Caitlin Carney et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 69(4), 578-582 (2013-07-17)
Laser treatment has emerged as a novel treatment modality for onychomycosis. We sought to determine thermal response and optical effects of a submillisecond neodymium:yttrium-aluminum-garnet (Nd:YAG) 1064-nm laser on common fungal nail pathogens, and the clinical efficacy and safety of the
Arjun Joshua et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(24), 9633-9638 (2013-05-28)
Controlling the coupling between localized spins and itinerant electrons can lead to exotic magnetic states. A novel system featuring local magnetic moments and extended 2D electrons is the interface between LaAlO3 and SrTiO3. The magnetism of the interface, however, was
Jesper C Holst et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(22), 8819-8823 (2013-05-15)
Refractory inclusions [calcium-aluminum-rich inclusions, (CAIs)] represent the oldest Solar System solids and provide information regarding the formation of the Sun and its protoplanetary disk. CAIs contain evidence of now extinct short-lived radioisotopes (e.g., (26)Al, (41)Ca, and (182)Hf) synthesized in one
Julian I Schroeder et al.
Nature, 497(7447), 60-66 (2013-05-03)
With the global population predicted to grow by at least 25 per cent by 2050, the need for sustainable production of nutritious foods is critical for human and environmental health. Recent advances show that specialized plant membrane transporters can be