Key Documents
307432
1,2-Dimethoxyethane
suitable for HPLC, 99.9%, inhibitor-free
Synonim(y):
mono-Glyme, Dimethylglycol, Ethylene glycol dimethyl ether, Monoglyme
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.1 (20 °C, vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
48 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.9%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
396 °F
oczyszczone przez
glass distillation
granice wybuchowości
10.4 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
<0.030% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.379 (lit.)
pH
~7
tw
85 °C (lit.)
mp
−58 °C (lit.)
gęstość
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 220 nm Amax: 1.00
λ: 250 nm Amax: 0.20
λ: 300 nm Amax: 0.03
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
41.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
5 °C - closed cup
Protokoły
GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43