Merck
184497
Sigma-Aldrich
1,3-Dioxolane
ReagentPlus®, contains ~75 ppm BHT as inhibitor, 99%
Synonim(y):
Ethylene glycol methylene ether, Formaldehyde ethylene acetal
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.08
Beilstein:
102453
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
75-76 °C/1.013 hPa
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
gęstość pary
2.6 (vs air)
ciśnienie pary
70 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
525 °F
zawiera
~75 ppm BHT as inhibitor
granice wybuchowości
2.1-20.5 %
dilution
(for general lab use)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.401 (lit.)
bp
75-76 °C/1.013 hPa
mp
−95 °C (lit.)
gęstość
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1COCO1
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2
Klucz InChI
WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,3-Dioxolane (DOXL) is a cyclic ether. It is a green solvent. It undergoes reaction with C60 to afford an epoxide and 1,3-dioxolane derivative. Reaction has been reported to proceed via a diradical mechanism. A mixture of tetra(ethylene glycol) dimethyl ether (TEGDME) and DOXL has been used to compose the binary electrolyte for use in lithium-sulfur battery. Its efficacy as a solvent in a non-aqueous redox flow battery system has been tested.
Zastosowanie
1,3-Dioxolane may be used in the fabrication of batteries and capacitors. It may be used as one of the co-solvent to prepare the electrolyte for lithium-sulfur batteries.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
26.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-3 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Enhanced electrochemical performance of a crosslinked polyaniline-coated graphene oxide-sulfur composite for rechargeable lithium-sulfur batteries.
Moon S, et al.
Journal of Power Sources, 294, 386-392 (2015)
1, 3-Dioxolane, tetrahydrofuran, acetylacetone and dimethyl sulfoxide as solvents for non-aqueous vanadium acetylacetonate redox-flow-batteries.
Herr T, et al.
Electrochimica Acta, 113, 127-133 (2013)
Reaction of C60 with Dimethyldioxirane-Formation of an Epoxide and a 1, 3-Dioxolane Derivative.
Elemes Y, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 31(3), 351-353 (1992)
Binary electrolyte based on tetra (ethylene glycol) dimethyl ether and 1, 3-dioxolane for lithium-sulfur battery.
Chang DR, et al.
Journal of Power Sources, 112(2), 452-460 (2002)
1, 3-Dioxolane: A green solvent for the preparation of carbon nanotube-modified electrodes.
Moscoso R, et al.
Electrochemical Communications, 48, 69-72 (2014)