Kluczowe dokumenty
239313
Sodium sulfate
ACS reagent, ≥99.0%, anhydrous, granular
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
anhydrous
Poziom jakości
Próba
≥99.0%
Postać
granular
zanieczyszczenia
≤0.01% insolubles
≤5 ppm N compounds
strata
≤0.5% loss on ignition
pH
5.2-9.2 (25 °C, 5%)
mp
884 °C (lit.)
gęstość
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
ślady kationów
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
NaSO4 can also be used as a drying agent in organic synthesis for the removal of traces of water from organic extracts. It is used for drying almost all compounds including fatty acids, aldehydes, ketones, and alkyl and aryl halogenides.
Opakowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
odczynnik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Chromatograms
suitable for GC/MSNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.