Kluczowe dokumenty
G1007604
Analiza GC/MS/MS pestycydów w rumianku na 3325-5ms po oczyszczeniu QuEChERS przy użyciu SupelClean Ultra
suitable for GC/MS
About This Item
metody
GC/MS: suitable
parametry testowe
sample/matrix: chamomile
extraction tube: Supel Que non-buffered extraction tube (4 mg NaSO4, 1 g NaCl in 12 mL tube) (55294-U)
extraction process: Add 10 mL acetonitrile/IS Extraction Solvent and allow to sit 15 minutes, then shake or vortex 30 sec. Add contents of Supel Que non-buffered extraction tube (55294-U). (Shake by hand immediately to prevent clumping. Shake on shaker for 30 minutes at 2250 rpm, centrifuge for 5 minutes at 4500 rpm. Draw off supernatant for cleanup.)
clean-up tube: Supelclean Ultra 2400, 3 mL (54281-U)
clean-up process: See description text
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D. x 0.25 μm (28471-U)
oven: 105°C (3 min), 10 °C/min to 130 °C, 4°C/min to 200°C, 8°C/min. to 300°C (10 min)
inj. temp.: programmed: 100 °C (.05 min), to 280 °C at 720°C/min, hold 45 min
detector: MS/MS
MSD interface: 300 °C
scan range: MRM
carrier gas: helium, 1.4 mL/min constant flow
injection: 2 μL splitless
liner: 2 mm ID
sample: QuEChERS extract of chamomile
Zastosowanie
food and beverages
Komentarz do analizy
QuEChERS jest powszechnie stosowaną metodą ekstrakcji pozostałości pestycydów z suchych roślin. Uzyskane ekstrakty mają często bardzo wysokie tło, co wymaga rygorystycznego oczyszczenia przed analizą. Standardowe podejście do oczyszczania SPE wykorzystuje dwuwarstwowy wkład zawierający grafitowany węgiel (GCB) i PSA. W tym zastosowaniu do oczyszczania ekstraktów z rumianku metodą SPE wykorzystano 949 Ultra 2400. Supelclean Ultra oferuje kilka zalet w porównaniu ze standardowym wkładem: (1) mniejszy rozmiar, a tym samym mniejsze zużycie rozpuszczalnika, (2) nie wymaga użycia toluenu do elucji oraz (3) lepszy odzysk pestycydów o strukturze planarnej.
Inne uwagi
Proces czyszczenia:
Wkład: Górny wkład 3 mL Supelclean Ultra 2400 SPE (54281-U) z ~0,10 g bezwodnego siarczanu sodu
Warunki: 3 ml acetonitrylu
Załadować: 750 μL ekstraktu QuEChERS
Elucja: przy użyciu 8 ml acetonitrylu zawierającego 0,5% kwasu mrówkowego, w razie potrzeby zastosować lekką próżnię na końcu.
Zebrać eluent w szklanych lub plastikowych probówkach wirówkowych (preferowane szklane)
Stężenie: wszystkie ekstrakty eluentu w łaźni wodnej w temperaturze 45-50°C z 3 psi przedmuchu azotem do ~50-100 μL.
Informacje prawne
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analit
Opis
    Naphthalene-d8 (QC std.)
    Acenaphthene-d10 (QC std.)
    Hexachlorobenzene
    Quintozene
    Atrazine
    γ-BHC
    Phenanthrene-d10 (QC std.)
    Diazinon
    Pentachloroaniline
    Metalaxyl
    PCB-52 (Int. std.)
    Chlorpyrifos
    Procymidone
    α-Endosulfan
    4,4’-DDE
    ß-Endosulfan
    Triazophos
    Tris(1,3-dichloro-isopropyl)phosphate (Int. std.)
    4,4’-DDT
    Iprodione
    Bifenthrin
    Chrysene-d12 (QC std.)
    cis-Permethrin
    trans-Permethrin
    Perylene-d12 (QC std.)
    Zobacz wszystko (25)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)