Merck
238511
Sigma-Aldrich
Potassium permanganate
≤150 μm particle size, 97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
KMnO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352312
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Próba:
97%
Formularz:
powder, crystals or chunks
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder, crystals or chunks
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
wielkość cząstki
≤150 μm
pH
7.2-9.7 (20 °C, 20 g/L)
ciąg SMILES
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
Klucz InChI
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Layered MnO2 with very promising characteristics for battery applications is produced by thermal decomposition of KMnO4.
Suitable for heterogeneous oxidations.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Brain
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Kim, S.H. et al.
Chemistry of Materials, 11, 557-557 (1999)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1097-1097 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 227-227 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1047-1047 (1994)
Crown polyether chemistry. Potassium permanganate oxidations in benzene.
Sam DJ and Simmons HE.
Journal of the American Chemical Society, 94(11), 4024-4025 (1972)