Kluczowe dokumenty
399124
Potassium permanganate
ACS reagent, ≥99.0%, low in mercury
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
≥99.0%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
zanieczyszczenia
≤0.005% N compounds
≤0.2% insolubles
pH
7.2-9.7 (20 °C, 20 g/L)
rozpuszczalność
water: soluble 63.8 g/L at 20 °C(lit.)
acetone: soluble(lit.)
methanol: soluble(lit.)
ślady anionów
chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
ślady kationów
Hg: ≤0.05 ppm
ciąg SMILES
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
Klucz InChI
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
It may be used as an oxidant in:
- The reduction of polycyclic aromatic hydrocarbons found in coal tar pitches (CTPs).
- Oxidation of decabromodiphenyl ether in sulfuric acid medium.
- Oxidative cleavage of oximes to the corresponding carbonyl compounds potassium permanganate supported on kieselguhr.
- Oxidation of progestagens.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Brain
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?