Kluczowe dokumenty
217654
Potassium manganate
Synonim(y):
Dipotassium dioxido(dioxo)manganese, Kryptomelan, Tlenek manganu potasu
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: manganese
stężenie
≥51.2% (with KMnO4, titration)
mp
190 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[K+].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.Mn.4O/q2*+1;;;;2*-1
Klucz InChI
XKYFHUXZPRFUTH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?