Próba
98%
Postać
powder
tw
2260 °C (lit.)
gęstość
4.89 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
F[Ba]F
InChI
1S/Ba.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1