Kluczowe dokumenty
208035
Tin(II) chloride dihydrate
reagent grade, 98%
Synonim(y):
Stannous chloride dihydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder, crystals or chunks
bp
652 °C (lit.)
mp
37-38 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.O.Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
It plays the role of a catalyst in the synthesis of 3-aminoimidazo[1,2-a]pyridines. It can be used as precursor for the synthesis of tin dioxide (SnO2) nanostructures by thermal degradation at temperature between 400-700 under controlled conditions.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Cardio-vascular system, Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?