Kluczowe dokumenty
208256
Tin(II) chloride
reagent grade, 98%
Synonim(y):
Stannous chloride
About This Item
powder or flakes
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
ciśnienie pary
33 hPa (~429 °C)
Próba
98%
Formularz
crystalline
powder or flakes
pH
2.18 (20 °C)
bp
652 °C (lit.)
mp
246 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
- To catalyze the addition of diazo sulfones, diazo phosphine oxides and diazo phosphonates to aldehydes to form β-keto sulfones, β-keto phosphine oxides and β-keto phosphonates, respectively.
- Along with trityl chloride, to catalyze the aldol reaction of silyl enol ethers with acetals or aldehydes and the Michael reaction of silyl enol ethers with α,β-unsaturated ketones.
- As a promoter in the allylic amination of allylic alcohols with amines in the presence of palladium catalyst.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Cardio-vascular system, Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?