Merck
270660
Sigma-Aldrich
Carbon disulfide
suitable for HPLC, ≥99.9%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.14
Beilstein:
1098293
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
46 °C (lit.)
klasa czystości
HPLC grade
Poziom jakości
gęstość pary
2.67 (vs air)
ciśnienie pary
19.48 psi ( 55 °C)
Próba
≥99.9%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
212 °F
granice wybuchowości
50 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.03% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0005%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.627 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
−112-−111 °C (lit.)
gęstość
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 386 nm Amax: ≤1.0
λ: 388 nm Amax: 0.50
λ: 394 nm Amax: 0.25
λ: 403 nm Amax: 0.10
λ: 410 nm Amax: 0.05
λ: 500-750 nm Amax: 0.01
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
Klucz InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This solvent is glass distilled, submicron filtered and subjected to rigorous specification testing to provide lot-to-lot consistency.
Zastosowanie
Designed for use with HPLC instrumentation and organic synthesis applications.
Used as a solvent/reagent to extract:
  • Ethylbenzene, indan, indene and acenaphthene in air samples prior to capillary gas chromatography analysis with flame ionization detection (GC-FID)
  • Hydrocarbons in air prior to GC-MS
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organy docelowe
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-22.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-30 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Charles-André Fustin et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 22(15), 6690-6695 (2006-07-13)
We report on a simple procedure to tune the hydrophilicity of hybrid gold nanoparticles. The nanoparticles have been prepared in the core of a poly(ethylene glycol)-block-poly(epsilon-caprolactone) (PEG-b-PCL) five-arm star block copolymer. A hydrophilic corona was then added to these hybrid
Global sources, lifetimes and mass balances of carbonyl sulfide (OCS) and carbon disulfide (CS2) in the earth's atmosphere.
Khalil MAK and Rasmussen RA.
Atmospheric Environment, 18(9), 1805-1813 (1984)
The mass budgets of carbonyl sulfide, dimethyl sulfide, carbon disulfide and hydrogen sulfide.
Watts SF.
Atmospheric Environment, 34(5), 761-779 (2000)
C60: a new form of carbon.
Kratschmer W, et al.
Nature, 347(6291), 354-358 (1990)
Strongly electron deficient sulfonyldithioformate based RAFT agents for hetero Diels-Alder conjugation: Computational design and experimental evaluation.
Nebhani L, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 47(22), 6053-6053 (2009)
Protokoły
Separation of Sulfur dioxide; Hydrogen sulfide; Carbonyl sulfide; Methanethiol; Ethanethiol; Dimethyl disulfide; Carbon disulfide
Separation of 2-Ethyl-3-methylpyrazine; 1-Methylpyrrole; 2,3-Dimethylpyrazine; 2,5-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Diethylpyrazine; 2-Methylpyrazine; Carbon disulfide; Dimethyl disulfide; 2,6-Dimethylpyrazine