PHR3503
Carbon Disulfide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Carbon Disulfide
About This Item
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
carbon disulfide
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 mL
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/CS2/c2-1-3
Klucz InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organy docelowe
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-22.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-30 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.