Merck
676918
Sigma-Aldrich
Carbon disulfide
ACS reagent, ≥99.9%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.14
Beilstein:
1098293
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
46 °C (lit.)
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
2.67 (vs air)
ciśnienie pary
5.83 psi
Próba
≥99.9%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
212 °F
granice wybuchowości
50 %
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
H2S, passes test (lim. ~1.5 ppm)
SO2, passes test (lim. ~2.5 ppm)
≤0.05% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.002%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.627 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
−112-−111 °C (lit.)
gęstość
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
Klucz InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dwusiarczek węgla jest szeroko stosowanym rozpuszczalnikiem w produkcji włókien jedwabiu, czterochlorku węgla, pestycydów, wulkanizatorów, celofanu, klejów i innych chemikaliów. Jest również stosowany jako materiał wyjściowy w syntezie różnych pochodnych zawierających siarkę.
Zastosowanie
Jako rozpuszczalnika można użyć dwusiarczku węgla:
  • Do syntezy ketonów hydroksynaftylowych poprzez acylowanie i demetylowanie Friedela-Craftsa.
  • W regioselektywnym bromowaniu binaftoli.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organy docelowe
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-22.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-30 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mark B van Eldijk et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(71), 7770-7772 (2013-06-19)
CS2 hydrolase, a zinc-dependent enzyme that converts carbon disulfide to carbon dioxide and hydrogen sulfide, exists as a mixture of octameric ring and hexadecameric catenane forms in solution. A combination of size exclusion chromatography, multi-angle laser light scattering, and mass
Huan Liu et al.
Journal of hazardous materials, 235-236, 298-306 (2012-08-21)
Chemical conditioners are often used to enhance sewage sludge dewaterability through altering sludge properties and flocs structure, both affect odorous compounds emissions not only during sludge conditioning but also in subsequent sludge disposal. This study was to investigate emission characteristics
Continuous direct spinning of fibers of single-walled carbon nanotubes with metallic chirality.
Rajyashree M Sundaram et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 23(43), 5064-5068 (2011-10-11)
[11C]carbon disulfide: a versatile reagent for PET radiolabelling.
Philip W Miller et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(2), 433-436 (2011-12-14)
Margherita Maiuri et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(18), 6312-6319 (2012-02-15)
In carotenoids internal conversion between the allowed (S(2)) and forbidden (S(1)) excited states occurs on a sub-picosecond timescale; the involvement of an intermediate excited state(s) (S(x)) mediating the process is controversial. Here we use high time resolution (sub-20 fs) broadband