Merck
12353
Sigma-Aldrich
Iron(II) sulfate hydrate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, exsiccated, 86.0-89.0% FeSO4 basis
About This Item
Wzór liniowy:
FeSO4 · aq
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.91 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
puriss.
Próba
86.0-89.0% FeSO4 basis
Formularz
solid
jakość
exsiccated
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
okres trwałości
Shelf life is limited
przydatność reakcji
core: iron
reagent type: catalyst
zanieczyszczenia
residual solvents, complies
≤0.005% heavy metals (as Pb)
≤0.05% insoluble matter
pH
3.0-4.0 (20 °C, 5%)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤300 mg/kg
ślady kationów
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cr: ≤100 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe3+: ≤4000 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Mn: ≤1000 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤100 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Klucz InChI
XBDUTCVQJHJTQZ-UHFFFAOYSA-L
Opakowanie
bottled under inert gas
Przestroga
tends to oxidation by air
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)