Kluczowe dokumenty
Z801321
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Suprasil® 300 quartz, spectral range 200-3500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 700 μL
About This Item
NACRES:
SB.32
Materiały
Suprasil® 300 quartz
opis
2 polished windows
producent / nazwa handlowa
Hellma 404.000-QX
Parametry
200-3500 nm spectral range
wys. × szer. × śr.
47.5 mm × 23.6 mm × 7.5 m
objętość komory
700 μL
długość ścieżki
1 mm
Opis ogólny
with 2 PTFE stoppers
Opakowanie
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)