Z804444
Hellma® cylindrical absorption cuvettes
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 0.2 mm, chamber volume 170 μL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Suprasil® quartz
opis
with 2 polished windows
producent / nazwa handlowa
Hellma (121.000-QS)
Parametry
200-2500 nm spectral range
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Głębokość
20 mm
objętość komory
170 μL
długość ścieżki
0.2 mm
metoda wykrywania
photometric
Opis ogólny
Opakowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)