Kluczowe dokumenty
Z803308
Hellma® cylindrical absorption cuvettes
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 2,800 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiały
Suprasil® quartz
opis
with 2 polished windows
producent / nazwa handlowa
Hellma 120-QS
Parametry
200-2,500 nm spectral range
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Głębokość
12.5 mm
objętość komory
2,800 μL
długość ścieżki
10 mm
metoda wykrywania
photometric
Opis ogólny
with PTFE stopper
Opakowanie
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)