Merck
Y0002024
Plastic additive 27
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Dioctyl terephthalate, Bis(2-ethylhexyl) terephthalate
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4-1,4-[CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
ciśnienie pary
1 mmHg ( 217 °C)
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.49 (lit.)
bp
400 °C (lit.)
mp
−48 °C
gęstość
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-11-19(7-3)17-27-23(25)21-13-15-22(16-14-21)24(26)28-18-20(8-4)12-10-6-2/h13-16,19-20H,5-12,17-18H2,1-4H3
Klucz InChI
RWPICVVBGZBXNA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Dodatek do tworzyw sztucznych 27 Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
awg
Temperatura zapłonu (°F)
413.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
212 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)