Merck
P2155001
Plastic additive 01
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Bis(2-ethylhexyl) phthalate, DEHP, Phthalic acid bis(2-ethylhexyl ester), ‘Dioctyl’ phthalate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H38O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.56
Beilstein:
1890696
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
producent / nazwa handlowa
EDQM
bp
386 °C (lit.)
gęstość
0.985 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
Klucz InChI
BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Dodatek do tworzyw sztucznych 01 EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
392.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
200 °C - Pensky-Martens closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
S Pradeep et al.
Bioresource technology, 171, 482-486 (2014-09-10)
This first report describes the purification and identification of an orange-red pigment produced by Achromobacter denitrificans strain SP1 (isolated from sewage sludge heavily contaminated with plastics) during its growth in a simple basal salt medium supplemented with the hazardous di(2-ethylhexyl)phthalate
F-P Chen et al.
Climacteric : the journal of the International Menopause Society, 17(4), 377-384 (2013-11-16)
To explore the effect and pathway of phthalates on the growth of MCF-7 breast cancer cells. MCF-7 cells were treated with benzyl butyl phthalate (BBP), di-n-butyl phthalate (DBP), and di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP) (10(-10)-10(-4) mol/l). After incubation for 24, 48, 72
Yu Lu et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 139(2), 317-327 (2014-03-29)
The aim of the present research was to explore whether food emulsifier polysorbate 80 can enhance the absorption of di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) and its possible mechanism. We established the high-performance liquid chromatography (HPLC) method for detecting DEHP and its major
Y Xu et al.
Indoor air, 25(1), 79-92 (2014-04-29)
Retail stores contain a wide range of products that can emit a variety of indoor pollutants. Among these chemicals, phthalate esters and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) are two important categories of semi-volatile organic compounds (SVOCs). Filters in heating, ventilation, and
Ina Olmer Specht et al.
Environment international, 66, 146-156 (2014-03-04)
Phthalates which are widely used, are ubiquitous in the environment and in some human tissues. It is generally accepted that phthalates exert their toxic action by inhibiting Leydig cell synthesis of testosterone, but in vitro studies have also shown anti-androgenic