Merck
Y0002023
Plastic additive 26
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Trioctyl trimellitate, Tris(2-ethylhexyl) trimellitate
About This Item
Wzór liniowy:
C6H3-1,2,4-[CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
546.78
Beilstein:
2683525
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.485 (lit.)
bp
414 °C (lit.)
gęstość
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(C(=O)OCC(CC)CCCC)c(c1)C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C33H54O6/c1-7-13-16-25(10-4)22-37-31(34)28-19-20-29(32(35)38-23-26(11-5)17-14-8-2)30(21-28)33(36)39-24-27(12-6)18-15-9-3/h19-21,25-27H,7-18,22-24H2,1-6H3
Klucz InChI
KRADHMIOFJQKEZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Dodatek do tworzyw sztucznych 26 EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
435.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
224 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)