Kluczowe dokumenty
Y0001798
Low-substituted hydroxypropylcellulose
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Hydroxypropyl cellulose
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
hydroxypropyl cellulose
temp. samozapłonu
752 °F
producent / nazwa handlowa
EDQM
gęstość
0.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(C)(C)c1cc(c(cc1)C(N)CC)C
InChI
1S/C12H20N2/c1-5-12(13)11-7-6-10(14(3)4)8-9(11)2/h6-8,12H,5,13H2,1-4H3
Klucz InChI
RRHXDYJWVYFMKV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)