Kluczowe dokumenty
PHR1485
Hydroxypropyl Cellulose
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Hydroxypropyl cellulose, HPC
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1329800
rodzina API
hydroxypropyl cellulose
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
752 °F
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
gęstość
0.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C12H20N2/c1-5-12(13)11-7-6-10(14(3)4)8-9(11)2/h6-8,12H,5,13H2,1-4H3
Klucz InChI
RRHXDYJWVYFMKV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hydroxypropyl Cellulose is a cellulose ether which is formed by the chemical interaction of the hydroxyl groups with the glucose residues of cellulose at positions 2, 3, and/or 6. It is typically utilized as a drug excipient.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)