Merck
Y0001772
Sodium lauroylsarcosinate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
N-Lauroylsarcosine sodium salt, N-Dodecanoyl-N-methylglycine sodium salt, Sarkosyl NL
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.38
Beilstein:
5322974
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
sarcosinates
masa cząsteczkowa
micellar avg mol wt 600
producent / nazwa handlowa
EDQM
liczba agregacji
2
CMC
14.6 mM (20-25°C)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
Klucz InChI
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Sodium lauroylsarcosinate EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Anionic surfactant.
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
512.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
267 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)