Merck
Y0001495
Sulfadimidine for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Sulfamethazine, 4,6-Dimethylsulfadiazine, 4-Amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, Sulfadimethyldiazine, Sulfadimidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14N4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.33
Beilstein:
261304
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
sulfadimidine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cc(C)nc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
InChI
1S/C12H14N4O2S/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
Klucz InChI
ASWVTGNCAZCNNR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Sulfadimidyna do identyfikacji szczytowej Wzorzec referencyjny EP, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Przeciwbakteryjny lek siarkowy. Indukuje ekspresję CYP3A4 i jest acetylowany przez N-acetylotransferazę. Wykazuje farmakokinetykę zależną od płci, metabolizowany przez specyficzną dla mężczyzn izoformę CYP2C11.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L A Poirier et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 30(3), 217-222 (2000-01-06)
Recently, changes have been proposed in the criteria historically used in the evaluation of the applicability to humans of some of the results obtained from the rodent carcinogenicity bioassay data. These questions center on the suitability of the rodent model
Anna Gulkowska et al.
Chemosphere, 107, 366-372 (2014-01-28)
Soil incubation experiments using (14)C-labelled sulfamethazine were carried out to assess the factors governing its nonextractable residue (NER) formation via nucleophilic addition reactions. Circumstantial evidence on possible mechanisms of NER formation was derived from a selective manipulation of soil samples.
Astrid Bienert-Zeit et al.
American journal of veterinary research, 76(4), 318-327 (2015-03-31)
To monitor concentrations of sulfadimidine in the paranasal sinus mucosa (PSM) of unsedated horses following IV administration of trimethoprim-sulfadimidine via in vivo microdialysis. 10 healthy adult horses. Concentric microdialysis probes were implanted into the subepithelial layers of the frontal sinus
Jie Hou et al.
Environmental science and pollution research international, 22(6), 4545-4554 (2014-10-17)
A feasible and rapid analysis for the simultaneous determination of sulfonamides (SAs), tetracyclines (TCs), fluoroquinolones (FQs), macrolides (MACs) and nitrofurans (NFs) in livestock manure and soils was established by solid-phase extraction (SPE)-ultra-performance liquid chromatography (UPLC)-tandem mass spectrometry (MS/MS). A total
Zhe Meng et al.
Food chemistry, 174, 597-605 (2014-12-23)
A novel UPLC-MS/MS method for quantification and confirmation of eight fluoroquinolones, five sulphonamides (SAs) and four acetyled metabolites in milk is developed. Their main fragmentation pathways were presented. The limits of quantification were in the range of 0.01-0.29 μg kg(-1)