Key Documents
S1975600
Sulfaguanidine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4-Amino-N-(aminoiminomethyl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-guanylbenzenesulfonamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
sulfaguanidine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC(=N)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H10N4O2S/c8-5-1-3-6(4-2-5)14(12,13)11-7(9)10/h1-4H,8H2,(H4,9,10,11)
Klucz InChI
BRBKOPJOKNSWSG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)