Kluczowe dokumenty
Y0000806
Arbutin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4-Hydroxyphenyl-β-D-glucopyranoside, p-Arbutin, Hydroquinone β-D-glucopyranoside
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
arbutin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H16O7/c13-5-8-9(15)10(16)11(17)12(19-8)18-7-3-1-6(14)2-4-7/h1-4,8-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
Klucz InChI
BJRNKVDFDLYUGJ-RMPHRYRLSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)