Merck
Y0000112
Lobeline hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(−)-Lobeline hydrochloride, α-Lobeline hydrochloride, L-Lobeline hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H27NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
373.92
Beilstein:
3920196
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
lobeline
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
183-185 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].CN1[C@@H](CCC[C@@H]1CC(=O)c2ccccc2)C[C@H](O)c3ccccc3
InChI
1S/C22H27NO2.ClH/c1-23-19(15-21(24)17-9-4-2-5-10-17)13-8-14-20(23)16-22(25)18-11-6-3-7-12-18;/h2-7,9-12,19-21,24H,8,13-16H2,1H3;1H/t19-,20+,21-;/m0./s1
Klucz InChI
MKMYPTLXLWOUSO-NFQNBQCWSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Chlorowodorek lobeliny EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yu-Chieh David Chen et al.
Cell reports, 29(4), 961-973 (2019-10-24)
Taste drives appropriate food preference and intake. In Drosophila, taste neurons are housed in both external and internal organs, but the latter have been relatively underexplored. Here, we report that Poxn mutants with a minimal taste system of pharyngeal neurons
Monzurul Amin Roni et al.
Psychopharmacology, 231(15), 2989-2998 (2014-04-01)
Evidence suggests that neuronal nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) ligand lobeline has antidepressant-like properties. The present study investigated the effects of lobeline on nicotine withdrawal-induced depression-like behavior. Adult C57BL/6J mice were exposed to nicotine (200 μg/ml) in drinking solution for 3 weeks. During
Yan Chen et al.
Current biology : CB, 24(17), 1969-1977 (2014-08-19)
Natural foods contain not only nutrients, but also nonnutritious and potentially harmful chemicals. Thus, animals need to evaluate food content in order to make adequate feeding decisions. Here, we investigate the effects of acids on the taste neuron responses and