Key Documents
141879
(−)-Lobeline hydrochloride
98%
Synonim(y):
α-Lobeline hydrochloride, L-Lobeline hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D −56.8°, c = 2 in H2O
mp
183-185 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ketone
phenyl
ciąg SMILES
Cl[H].CN1[C@@H](CCC[C@@H]1CC(=O)c2ccccc2)C[C@H](O)c3ccccc3
InChI
1S/C22H27NO2.ClH/c1-23-19(15-21(24)17-9-4-2-5-10-17)13-8-14-20(23)16-22(25)18-11-6-3-7-12-18;/h2-7,9-12,19-21,24H,8,13-16H2,1H3;1H/t19-,20+,21-;/m0./s1
Klucz InChI
MKMYPTLXLWOUSO-NFQNBQCWSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?