Kluczowe dokumenty
X0080000
Xylitol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Xylite
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
EP Reference Standard
rodzina API
xylitol
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
94-97 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+
Klucz InChI
HEBKCHPVOIAQTA-SCDXWVJYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
HPLC Analysis of Sugars on SUPELCOGEL™ Ca
Separation of Ribose, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Xylitol, analytical standard; Mannose, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard