Merck
456144
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
opis
Specific optical acitvity ([α]24/D ·42.1°, neat)
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
tw
63 °C/37 mmHg (lit.)
gęstość
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)OC[C@@H](CCl)O1
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
Klucz InChI
BNPOTXLWPZOESZ-RXMQYKEDSA-N
Zastosowanie
(S)-(−)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane can be used as a building block in the synthesis of hydroxylated polyamine analogs of biological importance.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C - closed cup