Merck
W417080
Sigma-Aldrich
Methyl N-acetylanthranilate
≥99%, FG
Synonim(y):
Acetyl methyl anthranilate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.20
Numer FEMA:
4170
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
09.649
NACRES:
NA.21
klasa czystości
FG
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥99%
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity; floral
InChI
1S/C10H11NO3/c1-7(12)11-9-6-4-3-5-8(9)10(13)14-2/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
Klucz InChI
UYQKZKVNYKOXHG-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)